Formiato de butilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0051-25ML F0051-500ML
TCIAF0051-25MLEA 16 EUR
TCIAF0051-25ML TCIAF0051-500ML
Formiato de butilo ≥95.0% (por GC)
Formiato de butilo
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 107°C
Pto. de fusión: –92 °C
Densidad: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 16°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003296
Núm. CAS: 592-84-7
EINECS: 209-772-5
UN: 1128
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1cf7311e380e7f48bc4bfd250734352b200c72a&vid=b1cf7311e380e7f48bc4bfd250734352b200c72a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %