N,N-Dibutilformamida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2147-25ML D2147-500ML D2147-100ML
TCIAD2147-25MLEA 17 EUR
TCIAD2147-25ML TCIAD2147-500ML TCIAD2147-100ML
N,N-Dibutilformamida ≥98.0% (por GC)
N,N-Dibutilformamida
Formula: C₉H₁₉NO
Pto. Ebullición: 243°C
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 0,8932 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 100°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003289
Núm. CAS: 761-65-9
EINECS: 212-090-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94bcd753bad8a61fc4a307b09b54f6c86de4e36d&vid=94bcd753bad8a61fc4a307b09b54f6c86de4e36d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %