N,N-Dietilformamida ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Formic acid diethylamide, Formdiethylamide
D0506-25ML D0506-500ML D0506-100ML
TCIAD0506-25MLEA 21 EUR
TCIAD0506-25ML TCIAD0506-500ML TCIAD0506-100ML
N,N-Dietilformamida ≥99.0% (por GC)
N,N-Dietilformamida
Formula: C₅H₁₁NO
MW: 101.15 g/mol
Pto. Ebullición: 177°C
Pto. de inflamación: 60°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003287
Núm. CAS: 617-84-5
EINECS: 210-533-2
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b585ec202c948282af306bb85baaddf12a0385d&vid=4b585ec202c948282af306bb85baaddf12a0385d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %