Formiato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Etilo formiato
F0053-25ML F0053-500ML
TCIAF0053-25MLEA 16 EUR
TCIAF0053-25ML TCIAF0053-500ML
Formiato de etilo ≥98.0% (por GC)
Formiato de etilo
Formula: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Pto. Ebullición: 54°C
Pto. de fusión: –80°C
Pto. de inflamación: –20°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003294
Núm. CAS: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN: 1190
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,03807
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=582033e3eda5d293611ff4ab2acbdb313e936c55&vid=582033e3eda5d293611ff4ab2acbdb313e936c55&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %