Formiato de metilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0057-25ML F0057-500ML
TCIAF0057-25MLEA 16 EUR
TCIAF0057-25ML TCIAF0057-500ML
Formiato de metilo ≥95.0% (por GC)
Formiato de metilo
Formula: C₂H₄O₂
Pto. Ebullición: 32°C
Pto. de fusión: –100,4 °C
Densidad: 0,9713 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –20°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003291
Núm. CAS: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
UN: 1243
ADR: 3,I
Índice Merck: 14,06077
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=230bf9495466b17e7820737beef0a2a0657ff670&vid=230bf9495466b17e7820737beef0a2a0657ff670&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %