Formiato de propilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0058-25ML F0058-500ML
TCIAF0058-25MLEA 16 EUR
TCIAF0058-25ML TCIAF0058-500ML
Formiato de propilo ≥95.0% (por GC)
Formiato de propilo
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 81°C
Pto. de fusión: –93 °C
Densidad: 0,906 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 0°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003295
Núm. CAS: 110-74-7
EINECS: 203-798-0
UN: 1281
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,07858
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3285fd419627d62cdd2fc384892d863903368efc&vid=3285fd419627d62cdd2fc384892d863903368efc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %