Metiltrimetoxisilano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0660-25ML M0660-500ML M0660-100ML
TCIAM0660-25MLEA 17 EUR
TCIAM0660-25ML TCIAM0660-500ML TCIAM0660-100ML
Metiltrimetoxisilano ≥98.0% (por GC)
Metiltrimetoxisilano
Formula: C₄H₁₂O₃Si
Pto. Ebullición: 103°C
Pto. de fusión: 11 °C
Densidad: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 13°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008342
Núm. CAS: 1185-55-3
EINECS: 214-685-0
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd6f756bff7c18ebc434d4a779dac9a40ec946fa&vid=cd6f756bff7c18ebc434d4a779dac9a40ec946fa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %