Calcio estearato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
S0236-25G S0236-500G
TCIAS0236-25GEA 16 EUR
TCIAS0236-25G TCIAS0236-500G
Calcio estearato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Calcio estearato
Formula: C₃₆H₇₀CaO₄
MW: 607,03 g/mol
Pto. de fusión: 147…149 °C
Densidad: 1,065 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036390
Núm. CAS: 1592-23-0
EINECS: 216-472-8
Índice Merck: 14,01703
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9661715cecbba92b3ead04a2b0ed6718ea0ea21&vid=c9661715cecbba92b3ead04a2b0ed6718ea0ea21&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 99.0 %
Stearic acid (composition of fatty acid) min. 60.0 %