Litio estearato ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
S0237-25G S0237-500G
TCIAS0237-25GEA 24 EUR
TCIAS0237-25G TCIAS0237-500G
Litio estearato ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Litio estearato
Formula: C₁₈H₃₅LiO₂
Pto. de fusión: 220…221,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042032
Núm. CAS: 4485-12-5
EINECS: 224-772-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d3b455d4eaa3a26caa0869a8d46d8e96a68cafb&vid=0d3b455d4eaa3a26caa0869a8d46d8e96a68cafb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %
Stearic acid (composition of fatty acid) min. 60.0 %