Anhídrido esteárico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
S0083-25G S0083-500G
TCIAS0083-25GEA 55 EUR
TCIAS0083-25G TCIAS0083-500G
Anhídrido esteárico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Anhídrido esteárico
Formula: C₃₆H₇₀O₃
Pto. de fusión: 72 °C
Densidad: 0,855 g/cm³ (60 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00009004
Núm. CAS: 638-08-4
EINECS: 211-318-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31df99206f84dd2a5991b1d62fcd260c22d3fc38&vid=31df99206f84dd2a5991b1d62fcd260c22d3fc38&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency