Cloruro de estearoilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
S0404-25G S0404-250G
TCIAS0404-25GEA 72 EUR
TCIAS0404-25G TCIAS0404-250G
Cloruro de estearoilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de estearoilo
Formula: C₁₈H₃₅ClO
MW: 302,93 g/mol
Pto. Ebullición: 215°C
Pto. de fusión: 164…167 °C
Densidad: 0,9007 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000744
Núm. CAS: 112-76-5
EINECS: 204-004-5
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ef488a86ef3293740bd077f7d2790df215b7f0&vid=a3ef488a86ef3293740bd077f7d2790df215b7f0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %