Estearato de etilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
S0079-25G S0079-250G
TCIAS0079-25GEA 24 EUR
TCIAS0079-25G TCIAS0079-250G
Estearato de etilo ≥96.0% (por GC)
Estearato de etilo
Formula: C₂₀H₄₀O₂
Pto. Ebullición: 199°C
Pto. de fusión: 31 °C
Densidad: 0,8973 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009006
Núm. CAS: 111-61-5
EINECS: 203-887-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=850e31ba455f853b0fb68eab8e2b0f97adc3baee&vid=850e31ba455f853b0fb68eab8e2b0f97adc3baee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %