Estearato de metilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Stearic acid methyl ester, Methyl octadecanoate
S0080-25G S0080-500G
TCIAS0080-25GEA 17 EUR
TCIAS0080-25G TCIAS0080-500G
Estearato de metilo ≥97.0% (por GC)
Estearato de metilo
Formula: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
MW: 298.51 g/mol
Pto. Ebullición: 355
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009005
Núm. CAS: 112-61-8
EINECS: 203-990-4
Índice Merck: 12,08959
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c266bd0d80747c6ccfcf9bb1e529834c1b8c776&vid=3c266bd0d80747c6ccfcf9bb1e529834c1b8c776&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C