Octiltrietoxisilano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trietoxi(octil)silano
O0171-25ML O0171-500ML O0171-100ML
TCIAO0171-25MLEA 16 EUR
TCIAO0171-25ML TCIAO0171-500ML TCIAO0171-100ML
Octiltrietoxisilano ≥97.0% (por GC)
Octiltrietoxisilano
Formula: C₁₄H₃₂O₃Si
MW: 276.49 g/mol
Pto. Ebullición: 106°C
Pto. de fusión: -40
Pto. de inflamación: 100°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039883
Núm. CAS: 2943-75-1
EINECS: 220-941-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3d809a9193063cca5b476c0643e896febb13b7a&vid=f3d809a9193063cca5b476c0643e896febb13b7a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %