Borato de trietilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

B0520-25ML B0520-500ML B0520-100ML
TCIAB0520-25MLEA 16 EUR
TCIAB0520-25ML TCIAB0520-500ML TCIAB0520-100ML
Borato de trietilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Borato de trietilo
Formula: C₆H₁₅BO₃
Pto. Ebullición: 118°C
Pto. de fusión: –85°C
Densidad: 0,858 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012846
Núm. CAS: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
UN: 1176
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7b6e5251e8559cc3d938d80d701ef62910f2a38&vid=c7b6e5251e8559cc3d938d80d701ef62910f2a38&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR