Borato de trimetilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B0522-25ML B0522-500ML B0522-100ML
TCIAB0522-25MLEA 17 EUR
TCIAB0522-25ML TCIAB0522-500ML TCIAB0522-100ML
Borato de trimetilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Borato de trimetilo
Formula: C₃H₉BO₃
MW: 103.91 g/mol
Pto. Ebullición: 67
Pto. de fusión: –29°C
Pto. de inflamación: –8°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008346
Núm. CAS: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,09712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ead84429d4015e754172931f5028eb4745100a8&vid=0ead84429d4015e754172931f5028eb4745100a8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Boric acid max. 0.5 %