Borato de tripropilo ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B0134-25ML B0134-500ML
TCIAB0134-25MLEA 20 EUR
TCIAB0134-25ML TCIAB0134-500ML
Borato de tripropilo ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Borato de tripropilo
Formula: C₉H₂₁BO₃
MW: 188,07 g/mol
Pto. Ebullición: 180°C
Densidad: 0,857 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 32°C
Número MDL: MFCD00009366
Núm. CAS: 688-71-1
EINECS: 211-703-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edb70212835ccdb2635cbe2090241f07f6881cff&vid=edb70212835ccdb2635cbe2090241f07f6881cff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %