Fosfato de trietilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trietilo fosfato
P0270-25G P0270-500G
TCIAP0270-25GEA 16 EUR
TCIAP0270-25G TCIAP0270-500G
Fosfato de trietilo ≥99.0% (por GC)
Fosfato de trietilo
Formula: C₆H₁₅O₄P
MW: 182.16 g/mol
Pto. Ebullición: 216°C
Pto. de fusión: -57
Pto. de inflamación: 111°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009077
Núm. CAS: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Índice Merck: 14,09674
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cad420bd9e4282a37f5522d63e9bbe7a51007de2&vid=cad420bd9e4282a37f5522d63e9bbe7a51007de2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %