Fosfato de trimetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trimetilo fosfato
P0271-25G P0271-500G
TCIAP0271-25GEA 18 EUR
TCIAP0271-25G TCIAP0271-500G
Fosfato de trimetilo ≥98.0% (por GC)
Fosfato de trimetilo
Formula: C₃H₉O₄P
MW: 140.08 g/mol
Pto. Ebullición: 197°C
Pto. de fusión: –46°C
Pto. de inflamación: 107°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008348
Núm. CAS: 512-56-1
EINECS: 208-144-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=008f85c1ddec375a085be0fb04b38b3bd5e7a4d0&vid=008f85c1ddec375a085be0fb04b38b3bd5e7a4d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %