Ácido pentafluoropropiónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Perfluoropropionic acid, Pentafluoropropanoic acid, Perfluoropropanoic acid, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid
P1125-25G P1125-100G
TCIAP1125-25GEA 106 EUR
TCIAP1125-25G TCIAP1125-100G
Ácido pentafluoropropiónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido pentafluoropropiónico
Formula: C₃HF₅O₂
MW: 164,03 g/mol
Pto. Ebullición: 98°C
Densidad: 1,561 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004170
Núm. CAS: 422-64-0
EINECS: 207-021-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=395be14e210c15ac9dfcb0a8b47ddab056045bc6&vid=395be14e210c15ac9dfcb0a8b47ddab056045bc6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %