Cloruro de valerilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
V0010-25ML V0010-500ML V0010-100ML
TCIAV0010-25MLEA 16 EUR
TCIAV0010-25ML TCIAV0010-500ML TCIAV0010-100ML
Cloruro de valerilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de valerilo
Formula: C₅H₉ClO
Pto. Ebullición: 126°C
Pto. de fusión: –110°C
Densidad: 1,016 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 32°C
Número MDL: MFCD00000757
Núm. CAS: 638-29-9
EINECS: 211-330-1
UN: 2502
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0772b4d6d8d305a7feb2ee1145fffbb3221001de&vid=0772b4d6d8d305a7feb2ee1145fffbb3221001de&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %