Valerato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl Pentanoate, Valeric acid ethyl ester
V0004-25ML
V0004-500ML
TCIAV0004-25MLEA
16
EUR
TCIAV0004-25ML
TCIAV0004-500ML
Valerato de etilo ≥98.0% (por GC)
Valerato de etilo
Formula:
C₇H₁₄O₂ MW: 130,19 g/mol Pto. Ebullición: 145°C Pto. de fusión: –91 °C Densidad: 0,87 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 41°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009479 Núm. CAS: 539-82-2 EINECS: 208-726-1 UN: 3272 ADR: 3,III Índice Merck: 12,10042 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...