Bifenilo ≥99.5% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Difenilo, 0-PCB
B0465-25G
B0465-500G
TCIAB0465-25GEA
16
EUR
TCIAB0465-25G
TCIAB0465-500G
Bifenilo ≥99.5% (por GC)
Bifenilo
Formula:
C₁₂H₁₀ MW: 154,21 g/mol Pto. Ebullición: 256°C Pto. de fusión: 68…70 °C Densidad: 1,175 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003054 Núm. CAS: 92-52-4 EINECS: 202-163-5 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,03314 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 99.5 % |
Melting point | 69.0 to 72.0 deg-C |
Solubility in EtOH | almost transparency |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...