Polietilenglicol 200
Proveedor: TCI
Sinónimos: PEG 200
P0840-25G P0840-500G
TCIAP0840-25GEA 16 EUR
TCIAP0840-25G TCIAP0840-500G
Polietilenglicol 200
Polietilenglicol 200
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. Ebullición: ? 250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –55…–40 °C
Densidad: 1,124 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 171°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01779596
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Índice Merck: 14,07568
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Average molecular weight 190 to 210