Polietilenglicol 300
Proveedor: TCI
Sinónimos: PEG 300
H0543-25G H0543-500G
TCIAH0543-25GEA 16 EUR
TCIAH0543-25G TCIAH0543-500G
Polietilenglicol 300
Polietilenglicol 300
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. de fusión: –15…–10 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 196°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Índice Merck: 14,07568
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Average molecular weight 290 to 305