Polietilenglicol 400
Proveedor: TCI
Sinónimos: PEG 400
N0443-25G N0443-500G
TCIAN0443-25GEA 16 EUR
TCIAN0443-25G TCIAN0443-500G
Polietilenglicol 400
Polietilenglicol 400
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. Ebullición: ? 250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 4…8 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 224°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Índice Merck: 14,07568
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Average molecular weight 380 to 420