Polietilenglicol 4.000
Proveedor: TCI
P0885-25G P0885-500G
TCIAP0885-25GEA 16 EUR
TCIAP0885-25G TCIAP0885-500G
Polietilenglicol 4.000
Polietilenglicol 4.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. Ebullición: 250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 53…58 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Índice Merck: 14,07568
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Average molecular weight 2,600 to 3,800
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C