Polietilenglicol 600
Proveedor: TCI
Sinónimos: PEG 600
P1187-25G P1187-500G
TCIAP1187-25GEA 16 EUR
TCIAP1187-25G TCIAP1187-500G
Polietilenglicol 600
Polietilenglicol 600
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. Ebullición: ? 250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 17…22 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 270 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Índice Merck: 14,07568
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Freezing point 17.0 to 21.0 deg-C
pH 4.0 to 7.0 (50g/L, 25deg-c)
Average molecular weight 550 to 650