Polietilenglicol 6.000
Proveedor: TCI
P0903-25G P0903-500G
TCIAP0903-25GEA 16 EUR
TCIAP0903-25G TCIAP0903-500G
Polietilenglicol 6.000
Polietilenglicol 6.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. Ebullición: ? 250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 55…62 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Índice Merck: 14,07568
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
pH 5.0 to 8.0 (50 g/L, 25 deg-C)
Average molecular weight 7,300 to 9,300