Calcio propionato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Calcio propionato, Dipropionato de calcio
P0503-25G P0503-500G
TCIAP0503-25GEA 16 EUR
TCIAP0503-25G TCIAP0503-500G
Calcio propionato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Propionato de calcio
Formula: (CH₃CH₂COO)₂Ca
MW: 186.22 g/mol
Número MDL: MFCD00036137
Núm. CAS: 4075-81-4
EINECS: 223-795-8
Índice Merck: 14,01698
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d1f912bf87f39d3d645933f385c06349b0afbcb&vid=b7a587a6ea6751bc654c8f0b9e210fef4f1198f4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity