Propionamida ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
P0499-25G P0499-500G
TCIAP0499-25GEA 67 EUR
TCIAP0499-25G TCIAP0499-500G
Propionamida ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Propionamida
Formula: C₃H₇NO
Pto. Ebullición: 213°C
Pto. de fusión: 79 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008039
Núm. CAS: 79-05-0
EINECS: 201-172-1
Índice Merck: 14,07824
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3efef2ceb24445a039073ff27b2510742068d86f&vid=3efef2ceb24445a039073ff27b2510742068d86f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency