Anhídrido propiónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P0513-25G P0513-500G
TCIAP0513-25GEA 26 EUR
TCIAP0513-25G TCIAP0513-500G
Anhídrido propiónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Anhídrido propiónico
Formula: C₆H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 168°C
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 66°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009303
Núm. CAS: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
UN: 2496
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,07826
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8663ba443a9165e2d81221a8939b91b92b5720f1&vid=8663ba443a9165e2d81221a8939b91b92b5720f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %