Propionato de butilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0502-25ML P0502-500ML
TCIAP0502-25MLEA 16 EUR
TCIAP0502-25ML TCIAP0502-500ML
Propionato de butilo ≥99.0% (por GC)
Propionato de butilo
Formula: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Pto. Ebullición: 146°C
Pto. de fusión: –90 °C
Densidad: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 42°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009448
Núm. CAS: 590-01-2
EINECS: 209-669-5
UN: 1914
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,01587
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=468cb9280c9527cee0464bf25e80ce91ffc82d11&vid=468cb9280c9527cee0464bf25e80ce91ffc82d11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %