Cloruro de propionilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
P0516-25G
P0516-500G
TCIAP0516-25GEA
28
EUR
TCIAP0516-25G
TCIAP0516-500G
Cloruro de propionilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de propionilo
Formula:
C₃H₅ClO MW: 92.52 g/mol Pto. Ebullición: 80°C Pto. de fusión: –94°C Pto. de inflamación: 12°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000745 Núm. CAS: 79-03-8 EINECS: 201-170-0 UN: 1815 ADR: 3 II Índice Merck: 14,07828 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...