Propionato de etilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
P0505-25ML
P0505-500ML
TCIAP0505-25MLEA
16
EUR
TCIAP0505-25ML
TCIAP0505-500ML
Propionato de etilo ≥99.0% (por GC)
Propionato de etilo
Formula:
C₅H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 99°C Pto. de fusión: –74 °C Densidad: 0,89 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 9°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009308 Núm. CAS: 105-37-3 EINECS: 203-291-4 UN: 1195 ADR: 3,II Índice Merck: 14,03847 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...