Propionato de metilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Propanoic acid methyl ester
P0508-25ML P0508-500ML
TCIAP0508-25MLEA 16 EUR
TCIAP0508-25ML TCIAP0508-500ML
Propionato de metilo ≥99.0% (por GC)
Propionato de metilo
Formula: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Pto. Ebullición: 80°C
Pto. de fusión: -88°C
Densidad: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -4°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009306
Núm. CAS: 554-12-1
EINECS: 209-060-4
UN: 1248
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,06112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee64c0d09794e86969c8bf59d36644293bf59f88&vid=ee64c0d09794e86969c8bf59d36644293bf59f88&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %