Propiltrimetoxisilano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trimetoxi(propil)silano
T1801-25ML T1801-500ML
TCIAT1801-25MLEA 16 EUR
TCIAT1801-25ML TCIAT1801-500ML
Propiltrimetoxisilano ≥98.0% (por GC)
Propiltrimetoxisilano
Formula: C₆H₁₆O₃Si
MW: 164,28 g/mol
Pto. Ebullición: 142 - 143 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 34°C
Número MDL: MFCD00043026
Núm. CAS: 1067-25-0
EINECS: 213-926-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da2df305dc92310635f8506e57151f3b4bec646c&vid=da2df305dc92310635f8506e57151f3b4bec646c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %