Tween® 80
Proveedor: TCI
Atención
T0546-25G T0546-500G
TCIAT0546-25GEA 17 EUR
TCIAT0546-25G TCIAT0546-500G
Tween® 80
Tween® 80
Pto. Ebullición: ? 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 295°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082107
Núm. CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Índice Merck: 14,07582
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Saponification Value 45.0 to 55.0
Water max. 4.0 %
Acid Value max. 2.0