Tween® 80 for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
T2533-25G T2533-5G
TCIAT2533-25GEA 25 EUR
TCIAT2533-25G TCIAT2533-5G
Tween® 80 for biochemical research
Tween® 80
Pto. de fusión: -21
Pto. de inflamación: 295°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082107
Núm. CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Índice Merck: 14,07582
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Water max. 4.0 %
Acid Value max. 2.0
Saponification Value 45.0 to 55.0
Suitability for protein-analysis to pass test