Tween® 20 (Polysorbate)
Proveedor: TCI
T0543-25G T0543-500G
TCIAT0543-25GEA 16 EUR
TCIAT0543-25G TCIAT0543-500G
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Formula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 297°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00165986
Núm. CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Saponification Value 43.0 to 53.0
Acid Value max. 3.0