Tween® 20 (Polysorbate) for biochemical research
Proveedor: TCI
Sinónimos: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
T2530-25G T2530-5G
TCIAT2530-25GEA 23 EUR
TCIAT2530-25G TCIAT2530-5G
Tween® 20 (Polysorbate) for biochemical research
Tween® 20 (Polysorbate)
Formula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227.53 g/mol
Pto. de inflamación: 297°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00165986
Núm. CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Saponification Value 43.0 to 53.0
Acid Value max. 3.0
Suitability for protein-analysis to pass test