Tween® 40
Proveedor: TCI
Sinónimos: Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
T0544-25G T0544-500G
TCIAT0544-25GEA 16 EUR
TCIAT0544-25G TCIAT0544-500G
Tween® 40
Tween® 40
Formula: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Pto. Ebullición: ? 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼0,1 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00165345
Núm. CAS: 9005-66-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid to cloudy liquid
Water max. 5.0 %
Saponification Value 41.0 to 55.0
Acid Value max. 4.0