Tween® 40 for biochemical research
Proveedor: TCI
T2531-25G T2531-5G
TCIAT2531-25GEA 19 EUR
TCIAT2531-25G TCIAT2531-5G
Tween® 40 for biochemical research
Tween® 40
Formula: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Pto. Ebullición: ? 100 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 268°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00165345
Núm. CAS: 9005-66-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid to cloudy liquid
Water max. 5.0 %
Saponification Value 41.0 to 55.0
Acid Value max. 4.0
Suitability for protein-analysis to pass test