Tween® 60 (Polysorbate)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Polyoxyethylene sorbitan monostearate
T0545-25G T0545-500G
TCIAT0545-25GEA 16 EUR
TCIAT0545-25G TCIAT0545-500G
Tween® 60 (Polysorbate)
Tween® 60 (Polysorbate)
Formula: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Pto. Ebullición: ? 110 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01780110
Núm. CAS: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Freezing point 21.0 to 25.0 deg-C
Saponification Value 43.0 to 55.0