Tween® 60 (Polysorbate) for biochemical research
Proveedor: TCI
T2532-25G T2532-5G
TCIAT2532-25GEA 26 EUR
TCIAT2532-25G TCIAT2532-5G
Tween® 60 (Polysorbate) for biochemical research
Tween® 60 (Polysorbate)
Formula: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Pto. Ebullición: ? 110 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01780110
Núm. CAS: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Freezing point 21.0 to 25.0 deg-C
Saponification Value 43.0 to 55.0
Acid Value max. 4.0
Suitability for protein-analysis to pass test