Estreptomicina sulfato 95,0 N, T
Proveedor: TCI
Atención
S0585-25G S0585-500G
TCIAS0585-25GEA 26 EUR
TCIAS0585-25G TCIAS0585-500G
Estreptomicina sulfato 95,0 N, T
Sulfato de estreptomicina
Formula: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
MW: 1457.4 g/mol
Pto. de fusión: 250
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037023
Núm. CAS: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
Índice Merck: 14,08826
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=322760d84bf7cf75e72bb0214291300a21ddb534&vid=322760d84bf7cf75e72bb0214291300a21ddb534&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
Specific rotation [a]20/D -79.0 to -88.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %