Tetrabutilamonio bromuro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bromuro de tetrabutilamonio
T0054-25G T0054-500G T0054-100G
TCIAT0054-25GEA 16 EUR
TCIAT0054-25G TCIAT0054-500G TCIAT0054-100G
Tetrabutilamonio bromuro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrabutilamonio bromuro
Formula: C₁₆H₃₆BrN
MW: 322.37 g/mol
Pto. de fusión: 103°C
Número MDL: MFCD00011633
Núm. CAS: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4767b5a29bd91e6d19915e4460d8e1123f8874b&vid=d4767b5a29bd91e6d19915e4460d8e1123f8874b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Drying loss max. 1.0 %
pH 3.5 to 7.0 (50 g/L, 25 deg-C)
Solubility in Water almost transparency