Tetrabutilamonio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T0055-100G T0055-25G T0055-5G
TCIAT0055-100GEA 307 EUR
TCIAT0055-100G TCIAT0055-25G TCIAT0055-5G
Tetrabutilamonio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrabutilamonio cloruro
Formula: C₁₆H₃₆ClN
Pto. de fusión: 70°C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Número MDL: MFCD00011635
Núm. CAS: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=499cfeab81862d6395b92994506f1baed03e9cba&vid=499cfeab81862d6395b92994506f1baed03e9cba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Water max. 1.0 %