Bromuro de tetrabutilfosfonio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Tetra-n-butylphosphonium bromide
T1124-25G T1124-500G T1124-100G
TCIAT1124-25GEA 22 EUR
TCIAT1124-25G TCIAT1124-500G TCIAT1124-100G
Bromuro de tetrabutilfosfonio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de tetrabutilfosfonio
Formula: C₁₆H₃₆BrP
Pto. de fusión: 95…101 °C
Número MDL: MFCD00011853
Núm. CAS: 3115-68-2
EINECS: 221-487-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6929090fdcfed1067fdc5cbc8c9ba3d9a7a2fb7&vid=d6929090fdcfed1067fdc5cbc8c9ba3d9a7a2fb7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency