Tetrabutilestaño ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tetrabutilestannano, Tetra-n-butilestaño
T0058-25G
T0058-500G
TCIAT0058-25GEA
26
EUR
TCIAT0058-25G
TCIAT0058-500G
Tetrabutilestaño ≥95.0% (por GC)
Tetrabutilestaño
Formula:
C₁₆H₃₆Sn MW: 347.17 g/mol Pto. Ebullición: 302°C Pto. de fusión: -97 Pto. de inflamación: 107°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009422 Núm. CAS: 1461-25-2 EINECS: 215-960-8 UN: 2788 ADR: 6.1 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...